Merck
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-二羟基嘧啶
98%
别名:
4,6-嘧啶二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
CAS号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112224
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)