Merck
CLS882114
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
接合處
joint: ST/NS14/20
製造商/商標名
Corning 8821-14
長度
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.