Key Documents
CLS842450
Pyrex® round-bottom centrifuge tube
capacity 50 mL, O.D. × L 29 mm × 133 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
cap (#13 Pennyhead Stopper)
conical bottom tube
無菌
non-sterile
包裝
case of 12
pack of 12
製造商/商標名
Corning 8424-50
存貨情形
not available in EU
外徑 × 長度
29 mm × 133 mm
容量
50 mL
相关类别
一般說明
With pennyhead stopper.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)