主要文件
CLS563025
Pyrex® 微容量瓶,Pyrex® ST 塞子
capacity 25 mL
别名:
Corning® 5630
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
long
塞子尺寸
9
无菌性
non-sterile
特点
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
制造商/商品名称
Corning 5630-25
tol. measuring range
0.03 mL
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
六边形底部。按照微量化学仪器委员会、ACS 分析化学部的建议设计,参考标准:ASTM 237。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)