Key Documents
CLS55802L
带卡口盖的 Pyrex® A 级容量瓶
capacity 2,000 mL
别名:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type Snap cap
包裝
pack of 1
case of 4
製造商/商標名
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
容量
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.