主要文件
CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
别名:
Corning® 3062
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
特点
subdivision 0.2 mL
制造商/商品名称
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
体积
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Calibrated "to deliver".
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)