Merck
CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
别名:
Corning® 2155
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS19/22
製造商/商標名
Corning 2155-19
長度
283 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.