主要文件
CLS139545HTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
red, For high temps, ETFE, GL 45
别名:
storage vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
ETFE
製造商/商標名
Corning 1395-45HTR
顏色
red
接頭
GL 45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)