Merck
CBR01657
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-fluorobenzamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7FN2O
分子量:
154.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
NC(=O)c1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI 密鑰
YTQWZYHHAPTFQH-UHFFFAOYSA-N