Merck
CBR01148
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2S
CAS号:
分子量:
171.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(C)sc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
GHPDMFBHITXJAZ-UHFFFAOYSA-N