Merck
CBR01131
Sigma-Aldrich
2-(4-Ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanamine dihydrochloride hydrate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H16Cl2N4O
分子量:
231.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O.Cl.Cl.CCn1cnnc1CCN
InChI
1S/C6H12N4.2ClH.H2O/c1-2-10-5-8-9-6(10)3-4-7;;;/h5H,2-4,7H2,1H3;2*1H;1H2
InChI 密鑰
YEBOVBNDPFTVKJ-UHFFFAOYSA-N