Merck
C23802
Sigma-Aldrich
4-氯苯甲酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CONH2
CAS号:
分子量:
155.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)