主要文件
BR43078
BRAND®玻璃瓶口倾斜式移液分液器
without bottle
别名:
自动移液管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
制造商/商品名称
BRAND 43078
体积
50 mL
颜色
green markings
配件
(29/32)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)