主要文件
BR144440
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS34/35
特點
autoclavable
製造商/商標名
BRAND 144440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hollow, with sealing ribs and square grip.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)