主要文件
BR134002
BRAND®止回阀
for tube I.D. 6-9 mm
别名:
止回阀, 管件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40141600
NACRES:
NB.35
物料
high-density polyethylene
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 134002
长度
80 mm
相关类别
一般描述
适用于内颈6-9 mm的管件。长度80 mm。配有不适于承压应用的FKM阀盘。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)