主要文件
BR128748
BRAND®广口瓶,PFA
capacity 250 mL
别名:
PFA, 塑料, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
PFA cap
round translucent PFA bottle
接合处
Joints threaded neck (S40)
特点
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 128748
瓶直径× 高度
61 mm × 140 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)