化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4[nH]c(nc34)-c5ccc(cc5)C#N
InChI
1S/C22H11N3O2/c23-11-12-5-7-13(8-6-12)22-24-17-10-9-16-18(19(17)25-22)21(27)15-4-2-1-3-14(15)20(16)26/h1-10H,(H,24,25)
InChI 密鑰
KHYKISCIUUOMQS-UHFFFAOYSA-N