Merck
BOG00024
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)thiazol acetic acid
97%, AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11NO3S
CAS号:
分子量:
249.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2nc(CC(O)=O)cs2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-16-10-4-2-8(3-5-10)12-13-9(7-17-12)6-11(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
HWRQFRXTBPYUEK-UHFFFAOYSA-N