Merck
BMSB20004T500
Sigma-Aldrich
MyBath test tube rack
Holds 15 x 50 ml tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
Holds 15 x 50 ml tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific B2000-4-T500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MyBath mini water bath system tube rack accessories.
法律資訊
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.