主要文件
BAF199170002
Scienceware®带收集器真空吸液器
capacity 1.0 gal
别名:
bottle aspirator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F19917-0002
容量
1.0 gal
相关类别
一般描述
快速完成大型工作
用于轻松、连续地无菌抽吸组织培养基、上清液和化学废物等各种液体。使用时,只需将移液器吸头、巴斯德移液管或血清移液管插入收集管,然后将真空管线连接到真空源即可。
  • 耐化学腐蚀聚丙烯瓶和环氧涂层钢制框架
  • 不会使得工作区、通风柜或层流罩拥挤
  • 使用真空源快速方便地抽吸和收集液体
  • 可容纳 3200 mL(108 oz),随附的存水弯可防止流体流入真空源
  • 用于抽吸培养基、化学废料、细胞清洗液等
  • 适用于培养皿、培养板、烧瓶和试管
  • 除透明的 PVC 管外,所有零件均可在 121 °C (250 °F) 温度下进行高压灭菌
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)