Merck
B83509
Sigma-Aldrich
3-甲基苄基溴
96%
别名:
α-溴间二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2Br
CAS号:
分子量:
185.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter