Merck
B72809
Sigma-Aldrich
2-溴-4-甲基苯酚
96%
别名:
2-溴对甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
187.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)