Merck
925233
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D9N
分子量:
116.21
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=NC([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)