Merck
912441
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsilyl)acetylene-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C9H22Si
分子量:
184.36
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup