Merck
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H12O6
分子量:
182.14
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
質量偏移
M+2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)