Merck
91198
Sigma-Aldrich
2-羟基-N,N-二(2-羟乙基)-N-甲基乙铵硫酸甲酯盐
≥98%
别名:
MTEOA MeOSO3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H21NO7S
CAS号:
分子量:
275.32
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98%
表单
liquid
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)