Merck
908312
Sigma-Aldrich
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C213C6H9NO2
分子量:
157.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
NACRES:
NA.13
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N([13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChI key
RZVAJINKPMORJF-CLQMYPOBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)