Merck
902454
Sigma-Aldrich
Uridine-d13 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D13N2Na2O15P3
分子量:
541.19
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+13
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N(C1=O)[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)