Merck
901197
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
95%
别名:
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H36NO3PPdS
分子量:
592.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
特点
generation 3
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
163-169 °C (decomp.)
SMILES字符串
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Third-generation Buchwald precatalyst.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)