Merck
900396
Sigma-Aldrich
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D2H4OS
分子量:
116.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
同位素纯度
≥97 atom % D
方案
≥97% (CP)
表单
liquid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+2
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
InChI key
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
113.0 °F
闪点(°C)
45 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)