Merck
88718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-[(R)-2-(二苯基膦)二茂铁]乙基二环己基膦
≥97%
别名:
(2S)-1-[(1S)-1-(二环己基膦)乙基]-2-(二苯基膦)二茂铁(符合 CAS 标准), (S)-(R)-Josiphos, Josiphos SL-J001-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H44FeP2 · C2H5OH
分子量:
640.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
ethanol adduct
品質等級
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI 密鑰
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3