方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
沸点
212 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
双(2-乙基己基)癸二酸酯常用作液压操作装置、压力测量仪器和液压天平中的压力传递流体(PTF)。 它也是用于制备聚氯乙烯(PVC)基膜的一种增塑溶剂介体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
awg
个人防护装备
Eyeshields, Gloves