Merck
809853
Sigma-Aldrich
别孕烷醇酮-2,2,3,4,4-d5 溶液
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D5H29O2
分子量:
323.52
EC 号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solution
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@]12[C@](CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CCC4C(C)=O)([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16?,17?,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2,15D
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-DXLOLUHISA-N
相关类别
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)