Merck
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
别名:
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H6O3
分子量:
103.08
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥97% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
InChI key
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)