Merck
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H1015N2O3
分子量:
232.21
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
InChI 密鑰
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)