Merck
778001
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(α-OtBu)-OH-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
N-Fmoc-L-Glutamic acid α-tert-butyl ester-13C5,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C19H2715NO4
分子量:
399.43
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)[13C](OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,25+1
InChI 密鑰
GOPWHXPXSPIIQZ-ZTILORDDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3