Merck
77056
Sigma-Aldrich
3-戊炔-2-醇
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C≡CCH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1736802
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448
bp
138-140 °C (lit.)
密度
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
InChI 密鑰
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup