Merck
761729
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylbenzoxazole
97%
别名:
6-Bromo-2-methylbenzo[d]oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNO
分子量:
212.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
44-49 °C
SMILES 字串
Cc1nc2ccc(Br)cc2o1
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ZCGXHOLCXPKKBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available