Merck
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BN2O4S
分子量:
240.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
172-178 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
InChI key
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)