Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(氨基甲基)-1-甲基吲哚
96%
别名:
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2
CAS号:
分子量:
160.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.617
密度
1.098 at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI 密鑰
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)