Merck
746037
Sigma-Aldrich
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
别名:
6-Amino-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Amino-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 6-Amino-3-oxo-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazine, 6-Amino-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O2
CAS号:
分子量:
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
88-93 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3