Merck
738956
Sigma-Aldrich
5-Chloro-quinolin-8-yloxy-2,3,4-13C3-acetic-13C2-acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
Cloquintocet-2,3,4-13C3-(acetic acid-13C2), [(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy-2,3,4-13C3)]acetic-13C2-acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C6H8ClNO3
分子量:
242.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
應用
agriculture
質量偏移
M+5
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
InChI 密鑰
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
應用
Stable Isotope Labeled Herbicide
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)