Merck
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
别名:
Cyclopropanepropiolic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O2
CAS号:
分子量:
110.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
63-68 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)