Merck
736589
Sigma-Aldrich
2,6-双(二--丁基膦基甲基)吡啶
别名:
2,6-Bis(di-t-butylphosphinomethyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H43NP2
分子量:
395.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-119 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
InChI key
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.0 °F
闪点(°C)
67.8 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)