Merck
736376
Sigma-Aldrich
3,4-二氨基-2-氯吡啶
97%
别名:
2-Chloropyridine-3,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6ClN3
CAS号:
分子量:
143.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
158-163 °C
SMILES 字串
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
InChI 密鑰
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3