Merck
734810
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile
95%
别名:
2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClN2
CAS号:
分子量:
152.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
43-48 °C
官能基
chloro
nitrile
SMILES 字串
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI 密鑰
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)