Merck
731676
Sigma-Aldrich
Enalapril-(phenyl-d5) maleate
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D5H27N2O9
分子量:
497.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+5
SMILES 字串
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25)/t14-,16-,17-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D
InChI 密鑰
GBXSMTUPTTWBMN-JOXLCMMUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)