Merck
72962
Sigma-Aldrich
对硝基苯甲酸甲酯
≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1912198
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
官能基
ester
nitro
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)