化驗
≥98.0% (HPLC)
98%
形狀
crystals
雜質
<1.0% water
SMILES 字串
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3