Merck
727431
Sigma-Aldrich
4-叠氮苯甲醚 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
别名:
1-叠氮-4-茴香醚 溶液, 4-甲氧苯基叠氮化物 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7N3O
CAS号:
分子量:
149.15
Beilstein:
3609304
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
liquid
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI key
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-22.0 °F
闪点(°C)
-30 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)